Få mere at vide
Kaliumhydrogenfthalat, 99+%
Artikelnummer. 10516412 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10516412 500 g Glasflaske 500g
10646324 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10516412 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 417955000
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 877-24-7 | C8H5KO4 | 204,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 877-24-7
Molekylær formel C8H5KO4
Molekylvægt (g/mol) 204.22
MDL nummer MFCD00013070
InChI nøgle IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium hydrogen phthalate, potassium biphthalate, monopotassium phthalate, potassium acid phthalate, hydrogen potassium phthalate, phthalic acid monopotassium salt, 1,2-benzenedicarboxylic acid, monopotassium salt, phthalic acid, monopotassium salt, phthalic acid potassium salt, potassium phthalate monobasic
PubChem CID 23676735
IUPAC navn kalium;2-carboxybenzoat
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)[O-].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium hydrogen phthalate
Navn note 99+%
Smeltepunkt 295,0 °C til 300,0 °C
Farve Rød
pH 4 til 4,02 (0,05 M opl. ved 25 °C)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel 2-(HO2C)C6H4CO2K
Mængde 500 g
Beilstein 09, 791
Merck Index 15, 7733
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 80 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: 330 g/L vand (100 °C), let opløseligt i alkohol
Formel vægt 204.22
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinsk pulver