Få mere at vide
Potassium hydrogen phthalate, 99.99%, syreimetric standard
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium Hydrogen Phthalate |
| Smeltepunkt | 295,0 °C til 300,0 °C |
| Farve | Hvid |
| pH | 3,8 til 4 (5% sol ved 20 °C) |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99.99% |
| Emballage | Plastflaske |
| Molekylær formel | C8H5KO4 |
| Lineær formel | 2-(HO2C)C6H4CO2K |
| Mængde | 500 g |
| Vis mere |