Få mere at vide
Potassium hydrogen phthalate, 99.99%, syreimetric standard
Artikelnummer. 10418330 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10418330 100 g Plastflaske -
10428330 500 g Plastflaske 500g
11915051 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10418330 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 177121000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 877-24-7 | C8H5KO4 | 204,222 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 877-24-7
InChI nøgle IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium hydrogen phthalate, potassium biphthalate, monopotassium phthalate, potassium acid phthalate, hydrogen potassium phthalate, phthalic acid monopotassium salt, 1,2-benzenedicarboxylic acid, monopotassium salt, phthalic acid, monopotassium salt, phthalic acid potassium salt, potassium phthalate monobasic
PubChem CID 23676735
IUPAC navn kalium;2-carboxybenzoat
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)[O-].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium hydrogen phthalate
Smeltepunkt 295,0 °C til 300,0 °C
Farve Hvid
pH 3,8 til 4 (5% sol ved 20 °C)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99.99%
Emballage Plastflaske
Molekylær formel C8H5KO4
Lineær formel 2-(HO2C)C6H4CO2K
Mængde 100 g
Beilstein 09, 791
Merck Index 15, 7733
Molekylvægt (g/mol) 204.222
Formel vægt 204.22
Procent renhed 99,95 til 100,05%
Grad Spormetalbasis
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller