Få mere at vide
Kaliumhydrogenphthalat, 0,05N standardiseret opløsning, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11303717
Mængde:
500 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
500ml
Artikelnummer. 11303717
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 035603.K2
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 877-24-7 | C8H5KO4 | 204.222 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 877-24-7
Molekylær formel C8H5KO4
Molekylvægt (g/mol) 204.222
MDL nummer MFCD00013070
InChI nøgle IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium hydrogen phthalate, potassium biphthalate, monopotassium phthalate, potassium acid phthalate, hydrogen potassium phthalate, phthalic acid monopotassium salt, 1,2-benzenedicarboxylic acid, monopotassium salt, phthalic acid, monopotassium salt, phthalic acid potassium salt, potassium phthalate monobasic
PubChem CID 23676735
IUPAC navn kalium;2-carboxybenzoat
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)[O-].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium hydrogen phthalate
Navn note Standardized Solution
Koncentration 0.05N
Formel vægt 204.23
Lugt Odorless
Mængde 1 L
Fysisk form Væske