Få mere at vide
Kaliumhydrogenfosfattrihydrat, reagenskvalitet
Artikelnummer. 11357688
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11357688 250 g 250g
11367688 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11357688 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 033365.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 16788-57-1 | H7K2O7P | 228,22 g/mol
Kaliumhydrogenphosphattrihydrat bruges i vid udstrækning til fremstilling af bufferopløsninger inden for molekylærbiologi, biokemi og kromatografi. Det er involveret i produktionen af trypticase soja-agar og derefter brugt til dyrkning af bakterier. Som fødevaretilsætningsstof bruges det i tørre pulverdrikke, mineraltilskud og imiterede mælkeprodukter. Det bruges også som stabilisator til ikke-mejeriholdige kaffeflødere. Yderligere er det en almindelig kilde til fosfor og kalium.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16788-57-1
Molekylær formel H7K2O7P
Molekylvægt (g/mol) 228.22
MDL nummer MFCD00149926
InChI nøgle XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L
Synonym dipotassium hydrogen phosphate trihydrate, unii-rjk174x3tz, potassium hydrogenphosphate trihydrate, potassium phosphate dibasic trihydrate, potassium hydrogen phosphate trihydrate, potassium phosphate, dibasic, trihydrate, phosphoric acid, dipotassium salt, trihydrate, rjk174x3tz, dipotassium phosphate trihydrate
PubChem CID 16217523
IUPAC navn dikalium;hydrogenphosphat;trihydrat
SMIL O.O.O.[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium hydrogen phosphate trihydrate
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 250 g
Følsomhed Hygroskopisk
Merck Index 14,7658
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. Let opløselig i alkohol.
Formel vægt 228,23 (174,18 Vandfri)
Grad Reagens