Få mere at vide
Kaliumhydrogenfosfat, tørret, 98+%
Description
Kaliumhydrogenphosphat bruges som gødning, fødevaretilsætningsstof, buffermiddel i molekylærbiologi, biokemi og kromatografi. Det er nyttigt at øge fordelingskoefficienterne for aminosyrer i vandige tofasesystemer. Det spiller en vigtig rolle for stigningen i riskornsudbyttet ved at sprøjte kemikalier, herunder ferrichlorid, dikaliumhydrogenphosphat og salicylsyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Kaliumhydrogenphosphat bruges som gødning, fødevaretilsætningsstof, buffermiddel i molekylærbiologi, biokemi og kromatografi. Det er nyttigt at øge fordelingskoefficienterne for aminosyrer i vandige tofasesystemer. Det spiller en vigtig rolle for stigningen i riskornsudbyttet ved at sprøjte kemikalier, herunder ferrichlorid, dikaliumhydrogenphosphat og salicylsyre.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Lidt opløseligt i alkohol.
Bemærkninger
Hygroskopisk kemikalie og uforenelig med stærke oxidationsmidler og syrer. Hold materialet væk fra varme, gnister og ild og antændelseskilder.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Potassium hydrogen phosphate |
| Navn note | Tørret |
| Mængde | 1000 g |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Merck Index | 14,7658 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. Let opløselig i alkohol. |
| Formel vægt | 174.18 |
| Procent renhed | ≥98% |