Få mere at vide
Kaliumhydrogenphosphat, ACS, 98,0 % min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4782080
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
Artikelnummer. 11397327
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011593.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 7758-11-4 | HK2O4P | 174.17 g/mol
Det bruges som gødning, fødevaretilsætningsstof, buffermiddel, i molekylærbiologi, biokemi og kromatografi. Det er nyttigt at øge fordelingskoefficienterne for aminosyrer i vandige tofasesystemer. Det spiller en vigtig rolle for stigningen i riskornsudbyttet ved at sprøjte kemikalier, herunder ferrichlorid, dikaliumhydrogenphosphat og salicylsyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 11-4-7758
Molekylær formel HK2O4P
Molekylvægt (g/mol) 174.17
MDL nummer MFCD00011383
InChI nøgle ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Synonym dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate
PubChem CID 24450
ChEBI CHEBI:32031
IUPAC navn dikalium;hydrogenphosphat
SMIL OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium hydrogen phosphate
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
Analyseprocentområde 98.0% min.
Opløselighedsinformation Soluble in water. Slightly soluble in alcohol.
Formel vægt 174.18
Grad ACS
Følsomhed Hygroscopic
Udseende White powder