Få mere at vide
Kaliumhydrogenfosfat, ACS, 98,0% min
Artikelnummer. 11397327
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11397327 250 g 250g
11387327 1 kg 1kg
11377327 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11397327 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 011593.30
 Begrænset vare
På lager
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7758-11-4 | HK2O4P | 174,17 g/mol
Det bruges som gødning, fødevaretilsætningsstof, buffermiddel, i molekylærbiologi, biokemi og kromatografi. Det er nyttigt at øge fordelingskoefficienterne for aminosyrer i vandige tofasesystemer. Det spiller en vigtig rolle for stigningen i riskornsudbyttet ved at sprøjte kemikalier, herunder ferrichlorid, dikaliumhydrogenphosphat og salicylsyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 11-4-7758
Molekylær formel HK2O4P
Molekylvægt (g/mol) 174.17
MDL nummer MFCD00011383
InChI nøgle ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Synonym dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate
PubChem CID 24450
ChEBI CHEBI:32031
IUPAC navn dikalium;hydrogenphosphat
SMIL OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
Spécification
Kemisk navn eller materiale Potassium hydrogen phosphate
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
Følsomhed Hygroskopisk
Udseende Hvidt pulver
Analyseprocentområde 98,0% min.
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. Let opløselig i alkohol.
Formel vægt 174.18
Grad ACS
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.