Få mere at vide
Kaliumhydrogenfosfat, ACS, 98,0% min
Beskrivelse
Det bruges som gødning, fødevaretilsætningsstof, buffermiddel, i molekylærbiologi, biokemi og kromatografi. Det er nyttigt at øge fordelingskoefficienterne for aminosyrer i vandige tofasesystemer. Det spiller en vigtig rolle for stigningen i riskornsudbyttet ved at sprøjte kemikalier, herunder ferrichlorid, dikaliumhydrogenphosphat og salicylsyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium hydrogen phosphate |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 1 kg |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Udseende | Hvidt pulver |
| Analyseprocentområde | 98,0% min. |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. Let opløselig i alkohol. |
| Formel vægt | 174.18 |
| Grad | ACS |