missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Potassium Hydrogen Oxalate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium Hydrogen Oxalate |
| CAS | 127-95-7 |
| Molekylær formel | C2H2O4K |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C2H2O4.K/c3-1(4)2(5)6;/h(H,3,4)(H,5,6);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [K+].OC(=O)C(=O)[O-] |
| IUPAC navn | potassium;2-hydroxy-2-oxoacetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 129.13 |
| Formel vægt | 127.9512 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?