missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Potassium Hydrogen Oxalate, TRC

Artikelnummer. 30425752
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30425752 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30425752 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP69876550G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Potassium Hydrogen Oxalate
CAS 127-95-7
Molekylær formel C2H2O4K
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C2H2O4.K/c3-1(4)2(5)6;/h(H,3,4)(H,5,6);/q;+1/p-1
SMIL [K+].OC(=O)C(=O)[O-]
IUPAC navn potassium;2-hydroxy-2-oxoacetate
Molekylvægt (g/mol) 129.13
Formel vægt 127.9512
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.