Få mere at vide
Potassium Hydrogen Monopersulfate, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15810391
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15810391 500 g
15800391 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15810391 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8184010500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 70693-62-8
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Hydrogen Monopersulfate
Mængde 500 g
MDL nummer MFCD00040551
Synonym Potassium hydrogen monopersulfate, PMPS, KMPS, Potassium hydrogen monopersulfate
Molekylvægt (g/mol) 614.76
Grad Research
Tæthed 2.35 g/cm3 at 20°C