Få mere at vide
Kaliumhydrogeniodat, primær standard, ACS, 99,95-100,05 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11344987
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11344987 25 g 25g
11334987 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11344987 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041986.14
Request Bulk or Custom Format
Maksimalt niveau af urenheder: Uopløseligt stof 0,01 %, SO 4 0,005 %, Fe 0,001 %, Cl 0,02 %, Tungmetaller (som Pb) 0,001 %
Kaliumhydrogeniodat virker som et oxidationsmiddel. Ydermere tjener det som et mellemprodukt til syntesen af kaliumiodat og bruges også som et analysereagens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13455-24-8
Molekylær formel HI2KO6
Molekylvægt (g/mol) 389.909
MDL nummer MFCD00011400
InChI nøgle ACAYDTMSDROWHW-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23700942
IUPAC navn kalium;jodsyre;iodat
SMIL OI(=O)=O.[O-]I(=O)=O.[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium hydrogen iodate
Navn note Primary Standard
Analyseprocentområde 99.95-100.05%
Fysisk form Pulver
Farve Hvid
Opløselighed Soluble in water
Mængde 25 g
Formel vægt 389.91
Grad ACS