Få mere at vide
Kaliumhydrogeniodat, primær standard, ACS, 99,95-100,05%
Artikelnummer. 11334987
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11334987 100 g 100g
11344987 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11334987 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041986.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Maksimalt niveau af urenheder: Uopløseligt stof 0,01%, SO4 0,005%, Fe 0,001%, Cl 0,02%, Tungmetaller (som Pb) 0,001% | CAS: 13455-24-8 | HI2KO6 | 389,909 g/mol
Kaliumhydrogeniodat fungerer som et oxiderende middel. Derudover fungerer det som et mellemprodukt til syntesen af kaliumiodat og bruges også som analysereagens.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13455-24-8
Molekylær formel HI2KO6
Molekylvægt (g/mol) 389.909
MDL nummer MFCD00011400
InChI nøgle ACAYDTMSDROWHW-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23700942
IUPAC navn kalium;jodsyre;iodat
SMIL OI(=O)=O.[O-]I(=O)=O.[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium hydrogen iodate
Navn note Grundskolestandard
Analyseprocentområde 99.95-100.05%
Fysisk form Pulver
Farve Hvid
Opløselighed Vandopløselig
Type Standard
Mængde 100 g
Formel vægt 389.91
Grad ACS