Få mere at vide
Kaliumhydrogeniodat, 0,025N standardiseret opløsning, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15496125
Skift visning
Mængde:
1 L
Artikelnummer. Mængde
15496125 1 L
1 options
Artikelnummer. 15496125 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 035600.K2
 Begrænset vare
På lager
CAS: 13455-24-8 | HI2KO6 | 389,909 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium hydrogen iodate
Navn note Standardiseret løsning
CAS 13455-24-8
Koncentration 0.025N
Lugt Lugtfri
Molekylær formel HI2KO6
MDL nummer MFCD00011400
Mængde 1 L
Fysisk form Væske
Synonym potassium hydrogen diiodate, potassium biiodate, kaliumhydrogendijodat, iodic acid hio3 , potassium salt 2:1, potassium biiodate solution, potassium iodic acid iodate, io3.k.hio3, potassium ion iodic acid iodate, potassium hydrogen iodate powder, potassium hydrogen diiodate, p.a
InChI nøgle ACAYDTMSDROWHW-UHFFFAOYSA-M
SMIL OI(=O)=O.[O-]I(=O)=O.[K+]
IUPAC navn kalium;jodsyre;iodat
Molekylvægt (g/mol) 389.909
PubChem CID 23700942
Formel vægt 389.91