Få mere at vide
Potassium Hydrogen Fluoride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium Hydrogen Fluoride |
| CAS | 7789-29-9 |
| Mængde | 100 g |
| Molekylær formel | KHF2 |
| Synonym | Potassium fluoride hydrofluoride |
| InChI formel | InChI=1S/2FH.K/h2*1H;/q;;+1/p-1 |
| SMIL | F.[F-].[K+] |
| IUPAC navn | potassium;fluoride;hydrofluoride |
| Molekylvægt (g/mol) | 78.1 |
| Formel vægt | 77.9683 |