Få mere at vide
Kaliumhydrogenfluorid, 99+% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11327277
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11327277 500 g 500g
11317277 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11327277 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011557.36
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Kaliumhydrogenfluorid er meget udbredt som et ætsemiddel i glas og rengøringsmidler. Det finder en vigtig anvendelse i syntesen af specielt optisk glas, dvs. krone og krone flintglas og som katalysator for polymerisation. Det er involveret i fremstillingen af træbeskyttelsesmidler, loddemidler og slaglodning. Det bruges også til fremstilling af organiske og uorganiske fluorforbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Elektrolyt, flux, katalysator ved alkylering af benzen med olefiner og ved syntese af ren KF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-29-9
MDL nummer MFCD00011403
Synonym Potassium bifluoride
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium hydrogen fluoride
Smeltepunkt 239°C (decomposition)
pH 1
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 500 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN1811
Merck Index 14,7610
Opløselighedsinformation Soluble in water and ethanol.
Formel vægt 78.1
Procent renhed ≥99%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.370 g/mL