Få mere at vide
Kaliumhydrogenfluorid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11419963
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11419963 500 g 500g
11444020 100 g 100g
11429963 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11419963 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13031.36
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kaliumhydrogenfluorid anvendes som slibemiddel, som forbehandling af metaller, før de viderebearbejdes, som træbeskyttelsesmiddel og som kemisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Kaliumhydrogenfluorid anvendes som slibemiddel, som forbehandling af
metaller, før de viderebearbejdes, som træbeskyttelsesmiddel og som kemisk mellemprodukt.
Opløselighed
Opløseligt i vand (392 g/L). Også opløselig i ethanol.
Bemærkninger
Det er hygroskopisk. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-29-9
Molekylær formel KHF2
MDL nummer MFCD00011403
Synonym Potassium bifluoride
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium hydrogen fluoride
Smeltepunkt 239°C (decomposition)
pH 1
Mængde 500 g
FN nummer UN1811
Merck Index 14,7610
Opløselighedsinformation Soluble in water (392g/L). Also soluble in ethanol.
Formel vægt 78.1
Procent renhed 98%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.37
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium hydrogen fluoride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium fluoride