Få mere at vide
Kaliumhydrogendiiodat, ≥99,8% (RT), Solstice
Artikelnummer. 15645960 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15645960 100 g Glasflaske 100g
15655960 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15645960 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 60350100G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1025.00 DKK
    908.78 DKK / 100g
    Spare 116.22 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-02-2027
Puriss. pa,≥ 99,8 % (RT)
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13455-24-8
Molekylær formel HI2KO6
Molekylvægt (g/mol) 389.909
MDL nummer MFCD00011400
InChI nøgle ACAYDTMSDROWHW-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium hydrogen diiodate, potassium biiodate, kaliumhydrogendijodat, iodic acid hio3 , potassium salt 2:1, potassium biiodate solution, potassium iodic acid iodate, io3.k.hio3, potassium ion iodic acid iodate, potassium hydrogen iodate powder, potassium hydrogen diiodate, p.a
PubChem CID 23700942
IUPAC navn kalium;jodsyre;iodat
SMIL OI(=O)=O.[O-]I(=O)=O.[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium hydrogen diiodate
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Emballage Glasflaske
Lineær formel KH(IO3)2
FN nummer UN3085
Formel vægt 389,91g/mol
Procent renhed ≥99,8% (RT)
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium hydrogen diiodate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium hydrogen diiodate