Få mere at vide
Potassium Hydrogen Difluoride, purum p.a, ≥99.0% (F), Honeywell™
Shop alle Honeywell Research Chemicals produkterBeskrivelse
- Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | >180°C |
| Kemisk navn eller materiale | Potassium hydrogen difluoride |
| Smeltepunkt | 239°C |
| pH | Acidic |
| Fysisk form | Solid |
| Mængde | 250 g |
| Lineær formel | KHF2 |
| FN nummer | UN1811 |
| Opløselighedsinformation | 392g/L |
| Formel vægt | 78.1g/mol |
| Vis mere |