missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Potassium hydrogen carbonate, Supelco™

Artikelnummer. 32238389
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
32238389 25 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32238389 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1048549025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

For analysis EMSURE™ ACS

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Potassium hydrogen carbonate
CAS 298-14-6
Mængde 25 kg
Tæthed 2.17 g/cm³ at 20°C
Synonym Potassium hydrogen carbonate, Potassium bicarbonate, Potassium hydrogen carbonate
Molekylvægt (g/mol) 100.12
Grad Not Available
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.