missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Potassium hydrogen carbonate, MilliporeSigma™

Artikelnummer. 15894460
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 g
Emballage:
Plastic Bottle
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage
15894460 500 g Plastic Bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15894460 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1048540500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

For analysis EMSURE™ ACS

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Potassium hydrogen carbonate
CAS 298-14-6
Farve White
pH 8 to 8.6 (50 g/L at 20°C)
Fysisk form Solid
Mængde 500 g
Renhedsgrad noter ACS
Molekylær formel CHKO3
MDL nummer MFCD00011402
Synonym potassium bicarbonate, potassium hydrogen carbonate, potassium hydrogencarbonate, potassium acid carbonate, monopotassium carbonate, carbonic acid, monopotassium salt, unii-hm5z15lebn, potassiumbicarbonate, ccris 3510, khco3
Opløselighedsinformation Water: 333g/L at 20°C soluble
InChI nøgle TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
SMIL [K+].OC([O-])=O
IUPAC navn potassium hydrogen carbonate
Molekylvægt (g/mol) 100.11
PubChem CID 516893
ChEBI CHEBI:81862
Formel vægt 100.12
Procent renhed ≥99.5%
Grad ACS
Lugt Odorless
Emballage Plastic Bottle
Tæthed 2.17 g/cm3 (20&de g;C)
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.