Få mere at vide
Kaliumhydrogenkarbonat, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10568820 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10568820 500 g 500g
10204210 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10568820 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P/5120/53
 Begrænset vare
På lager
Kemiske identifikatorer
CAS 298-14-6
Molekylær formel CHKO3
Molekylvægt (g/mol) 100.11
MDL nummer MFCD00011402
InChI nøgle TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium bicarbonate, potassium hydrogen carbonate, potassium hydrogencarbonate, potassium acid carbonate, monopotassium carbonate, carbonic acid, monopotassium salt, unii-hm5z15lebn, potassiumbicarbonate, ccris 3510, khco3
PubChem CID 516893
ChEBI CHEBI:81862
SMIL [K+].OC([O-])=O
Tekniske data
Smeltepunkt 292 °C
Farve Gul
pH 8.2
Fysisk form Fast stof
Mængde 500 g
IUPAC navn kaliumhydrogencarbonat
Formel vægt 100,12g/mol
Emballage Plast pulver krukke