Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium hydrogen carbonate |
| Smeltepunkt | 292,0 °C |
| Mængde | 500 g |
| Emballage | Plastflaske |
| Lineær formel | KHCO3 |
| Merck Index | 15,773 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: 333 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: 600 g/L vand (60 °C), praktisk talt uopløseligt i alkohol, opløseligt i kaliumcarbonatopløsning |
| IUPAC navn | kaliumhydrogencarbonat |
| Formel vægt | 100.12 |
| Grad | ACS-reagens |