Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium hydrogen carbonate |
| Smeltepunkt | 292.0°C |
| Mængde | 2.5 kg |
| Lineær formel | KHCO3 |
| Merck Index | 15,773 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: 333g/L (20°C). Other solubilities: 600g/L water (60°C), practocally insoluble in alcohol, soluble in potassium carbonate solution |
| IUPAC navn | kalium;hydrogencarbonat |
| Formel vægt | 100.12 |
| Grad | ACS-reagens |
| Emballage | Plastflaske |