Få mere at vide
Potassium hydrogen carbonate, ACS reagent
Artikelnummer. 11914311 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11914311 100 g 100g
11934311 500 g 500g
11924311 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11914311 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 446301000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 298-14-6 | CHKO3 | 100.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 298-14-6
Molekylær formel CHKO3
Molekylvægt (g/mol) 100.11
MDL nummer MFCD00011402
InChI nøgle TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium bicarbonate, potassium hydrogen carbonate, potassium hydrogencarbonate, potassium acid carbonate, monopotassium carbonate, carbonic acid, monopotassium salt, unii-hm5z15lebn, potassiumbicarbonate, ccris 3510, khco3
PubChem CID 516893
ChEBI CHEBI:81862
SMIL [K+].OC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium hydrogen carbonate
Smeltepunkt 292.0°C
Mængde 100 g
Lineær formel KHCO3
Merck Index 15,773
Opløselighedsinformation Solubility in water: 333g/L (20°C). Other solubilities: 600g/L water (60°C), practocally insoluble in alcohol, soluble in potassium carbonate solution
IUPAC navn kalium;hydrogencarbonat
Formel vægt 100.12
Grad ACS-reagens
Emballage Plastflaske