Få mere at vide
Kaliumhydrogencarbonat, ACS, 99,7-100,5% (tørret basis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4407741
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 11369337
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040195.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Maksimalt niveau af urenheder: Uopløseligt stof 0,01 %, Cl 0,001 %, PO 4 5 ppm, SO 4 0,003 %, NH 4 5 ppm, Ca 0,002 %, Mg 0,001 %, Tungmetaller (som Pb) 5 ppm, Fe 0,03 %
Kaliumhydrogencarbonat bruges i fødevarer til at regulere pH, som et brandhæmmende middel (BC-tørkemikalie) og som et buffermiddel i medicin. Det fungerer som et tilsætningsstof i vinfremstilling og er en aktiv komponent i club sodavand. Desuden finder det anvendelse i afgrøder til neutralisering af sure jorde. Det bruges også som en kilde til kuldioxid til hævning i bagning. Det bruges til at hæmme væksten af aspergillus parasiticus i czapek's agar. Det anvendes som en katalysator i syntetisk fiberpolymerisation og olefindehydrogenering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 298-14-6
Molekylær formel CHKO3
Molekylvægt (g/mol) 100.11
MDL nummer MFCD00011402
InChI nøgle TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium bicarbonate, potassium hydrogen carbonate, potassium hydrogencarbonate, potassium acid carbonate, monopotassium carbonate, carbonic acid, monopotassium salt, unii-hm5z15lebn, potassiumbicarbonate, ccris 3510, khco3
PubChem CID 516893
ChEBI CHEBI:81862
SMIL [K+].OC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium hydrogen carbonate
Navn note Dried basis
Farve Hvid
Fysisk form Granulat
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99.7-100.5%
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water. Practically insoluble in alcoholSoluble in water. Insoluble in alcohol.
IUPAC navn kaliumhydrogencarbonat
Formel vægt 100.12
Grad ACS
Lugt Odorless
Udseende White crystalline granules
Tæthed 2.17