Få mere at vide
Kaliumhydrogencarbonat, ACS, 99,7-100,5% (tørret basis)
Artikelnummer. 11369337
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11369337 100 g 100g
11359337 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11369337 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040195.22
 Begrænset vare
På lager
Maksimalt niveau af urenheder: Uopløseligt stof 0,01%, Cl 0,001%, PO4 5ppm, SO4 0,003%, NH4 5ppm, Ca 0,002%, Mg 0,001%, Tungmetaller (som Pb) 5ppm, Fe 5ppm, Na 0,03% | CAS: 298-14-6 | CHKO3 | 100,11 g/mol
Kaliumhydrogencarbonat bruges i fødevarer til at regulere pH, som et brandhæmmende middel (BC-tørkemikalie) og som et buffermiddel i medicin. Det fungerer som et tilsætningsstof i vinfremstilling og er en aktiv komponent i club sodavand. Desuden finder det anvendelse i afgrøder til neutralisering af sure jorde. Det bruges også som en kilde til kuldioxid til hævning i bagning. Det bruges til at hæmme væksten af aspergillus parasiticus i czapek's agar. Det anvendes som en katalysator i syntetisk fiberpolymerisation og olefindehydrogenering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 298-14-6
Molekylær formel CHKO3
Molekylvægt (g/mol) 100.11
MDL nummer MFCD00011402
InChI nøgle TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium bicarbonate, potassium hydrogen carbonate, potassium hydrogencarbonate, potassium acid carbonate, monopotassium carbonate, carbonic acid, monopotassium salt, unii-hm5z15lebn, potassiumbicarbonate, ccris 3510, khco3
PubChem CID 516893
ChEBI CHEBI:81862
SMIL [K+].OC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium hydrogen carbonate
Navn note Tørret basis
Farve Hvid
Fysisk form Granulat
Mængde 100 g
Lugt Lugtfri
Udseende Hvide krystallinske granuler
Analyseprocentområde 99.7-100.5%
Tæthed 2.17
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand. Praktisk talt uopløselig i alkohol. Opløselig i vand. Uopløseligt i alkohol.
IUPAC navn kaliumhydrogencarbonat
Formel vægt 100.12
Grad ACS