Få mere at vide
Kaliumhydrogencarbonat, 99%
Artikelnummer. 11429010
Skift visning
Mængde:
10,000 g
2500 g
500 g
Pakningsstørrelse:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11429010 10,000 g 10000g
11449010 500 g 500g
11439010 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11429010 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12429.0C
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 298-14-6 | CHKO3 | 100,11 g/mol
Kaliumhydrogencarbonat bruges i fødevarer til at regulere pH, som et brandhæmmende middel (BC-tørkemikalie) og som et buffermiddel i medicin. Det fungerer som et tilsætningsstof i vinfremstilling og er en aktiv komponent i club sodavand. Desuden finder det anvendelse i afgrøder til neutralisering af sure jorde. Det bruges også som en kilde til kuldioxid til hævning i bagning. Det bruges til at hæmme væksten af aspergillus parasiticus i czapek's agar. Det anvendes som en katalysator i syntetisk fiberpolymerisation og olefindehydrogenering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Kaliumhydrogencarbonat bruges i fødevarer til at regulere pH, som et brandhæmmende middel (BC-tørkemikalie) og som et buffermiddel i medicin. Det fungerer som et tilsætningsstof i vinfremstilling og er en aktiv komponent i club sodavand. Desuden finder det anvendelse i afgrøder til neutralisering af sure jorde. Det bruges også som en kilde til kuldioxid til hævning i bagning. Det bruges til at hæmme væksten af aspergillus parasiticus i czapek s ′agar. Det anvendes som en katalysator i syntetisk fiberpolymerisation og olefindehydrogenering.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Uopløseligt i alkohol.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 298-14-6
Molekylær formel CHKO3
Molekylvægt (g/mol) 100.11
MDL nummer MFCD00011402
InChI nøgle TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium bicarbonate, potassium hydrogen carbonate, potassium hydrogencarbonate, potassium acid carbonate, monopotassium carbonate, carbonic acid, monopotassium salt, unii-hm5z15lebn, potassiumbicarbonate, ccris 3510, khco3
PubChem CID 516893
ChEBI CHEBI:81862
IUPAC navn kalium;hydrogencarbonat
SMIL [K+].OC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium hydrogen carbonate
Mængde 10,000 g
Lugt Lugtfri
Følsomhed Hygroskopisk
Tæthed 2.17
Merck Index 14,7609
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. Uopløseligt i alkohol.
Formel vægt 100.12
Procent renhed 99%