Få mere at vide
Kaliumhydrogencarbonat, 99,5%, til analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10677744 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10677744 5 kg Plastflaske 5kg
10032990 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10677744 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 217590051
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 298-14-6 | CHKO3 | 100.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 298-14-6
Molekylær formel CHKO3
Molekylvægt (g/mol) 100.11
MDL nummer MFCD00011402
InChI nøgle TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium bicarbonate, potassium hydrogen carbonate, potassium hydrogencarbonate, potassium acid carbonate, monopotassium carbonate, carbonic acid, monopotassium salt, unii-hm5z15lebn, potassiumbicarbonate, ccris 3510, khco3
PubChem CID 516893
ChEBI CHEBI:81862
SMIL [K+].OC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium hydrogen carbonate
Smeltepunkt 292.0°C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 5 kg
Analyseprocentområde 99.5%
Lineær formel KHCO3
Fieser 13,253
Merck Index 15, 7730
Opløselighedsinformation Solubility in water: 333g/L (20°C). Other solubilities: 600g/L water (60°C),practocally insoluble in alcohol,soluble in potassium carbonate solution
IUPAC navn kalium;hydrogencarbonat
Formel vægt 100.12
Procent renhed 99.5%
Grad Analyser
Emballage Plastflaske