Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Kaliumhydrogencarbonat, 99,5%, til biokemi
Artikelnummer. 12652946 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12652946 2.5 kg 2.5kg
12645137 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12652946 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 448010025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1570.00 DKK
    1470.17 DKK / 2.5kg
    Spare 99.83 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 298-14-6 | CHKO3 | 100,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 298-14-6
Molekylær formel CHKO3
Molekylvægt (g/mol) 100.11
MDL nummer MFCD00011402
InChI nøgle TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium bicarbonate, potassium hydrogen carbonate, potassium hydrogencarbonate, potassium acid carbonate, monopotassium carbonate, carbonic acid, monopotassium salt, unii-hm5z15lebn, potassiumbicarbonate, ccris 3510, khco3
PubChem CID 516893
ChEBI CHEBI:81862
SMIL [K+].OC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium hydrogen carbonate
Smeltepunkt 292,0 °C
Mængde 2.5 kg
Lineær formel KHCO3
Merck Index 15773
Opløselighedsinformation Klar, farveløs
IUPAC navn kalium;hydrogencarbonat
Formel vægt 100.12
Procent renhed 99.5%
Grad Biokemisk