Få mere at vide
Potassium hexanitroiridate(III), Ir 32.3% min
Artikelnummer. 11316048
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11316048 1 g 1g
11326048 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11316048 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010528.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 38930-18-6 | IrK3N6O12 | 585.54 g/mol
Kaliumhexanitroiridat(III) bruges hyppigst i industrielle og kemiske applikationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38930-18-6
Molekylær formel IrK3N6O12
Molekylvægt (g/mol) 585.54
MDL nummer MFCD00049672
InChI nøgle CCYKMZHCKSCCLX-UHFFFAOYSA-N
Synonym irn6o12.3k, tripotassium hexanitroiridiumtriuide, potassium hexanitroiridate iii , ir
PubChem CID 71311510
SMIL [K+].[K+].[K+].[O-][N+](=O)[Ir+3]([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium hexanitroiridate(III)
Fysisk form Micro-crystals
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation It is slightly soluble in water. It is soluble in organic or non-aqueous solvent.
IUPAC navn trikaliumhexanitroiridiumtris(ylium)
Formel vægt 585.54
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Ir 32.3% min.