Få mere at vide
Kaliumhexaiodoplatinat(IV), Pt 18,2% min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11337487
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11337487 1 g 1g
11327487 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11337487 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012642.03
Request Bulk or Custom Format
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
CAS: 16905-14-9 | I6K2Pt | 1034.71 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16905-14-9
Molekylær formel I6K2Pt
Molekylvægt (g/mol) 1034.71
MDL nummer MFCD00049660
InChI nøgle BNJBUDJCJPWKRQ-UHFFFAOYSA-H
Synonym potassium hexaiodoplatinate iv, dipotassium;hexaiodoplatinum 2-, dipotassium hexaiodoplatinumdiuide, potassium hexaiodoplatinate iv , pt
PubChem CID 71311175
IUPAC navn dikalium;hexaiodplatin(2-)
SMIL [K+].[K+].[I-].[I-].[I-].[I-].[I-].[I-].[Pt+4]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium hexaiodoplatinate(IV)
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 1 g
Formel vægt 1034.72
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Pt 18.2% min.