Få mere at vide
Kaliumhexahydroxyplatinat(IV), Premion™ , 99,95 % (metalbasis), Pt 51,5 % min. Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11369417
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11369417 1 g 1g
11359417 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11369417 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041014.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12285-90-4 | H12K2O6Pt+2 | 381.371 g/mol
Kaliumhexahydroxyplatinat(IV) er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12285-90-4
Molekylær formel H12K2O6Pt+2
Molekylvægt (g/mol) 381.371
MDL nummer MFCD00064671
InChI nøgle LTROBPQZKJGHPB-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium hexahydroxoplatinate, dipotassium platinate, potassium hexahydroxyplatinate iv, platinum potassium hydroxide, h6k2o6pt, potassium hexahydroxoplatinate iv, potassium hexahydroxyplatinum iv, potassium hexahydroxyplatinate, dipotassium hexahydroxyplatinumdiuide, premion metalsbasis ,ptmin
PubChem CID 16717651
IUPAC navn dikalium;platin;hexahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.[K+].[K+].[Pt]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium hexahydroxyplatinate(IV)
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 375.34
Procent renhed 99.95%
Grad Premion
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Pt 51.5% min.