Få mere at vide
Potassium Hexahydroxyantimonate (KSb(OH)6), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium Hexahydroxyantimonate (KSb(OH)6) |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/K.6H2O.Sb/h;6*1H2;/q+1;;;;;;;+5/p-6 |
| Formel vægt | 261.884 |