Få mere at vide
Kaliumhexafluorzirconat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11344939
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11344939 500 g 500g
11334939 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11344939 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 086102.36
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Til fremstilling af metallisk zirkonium
Ansat i fremstilling af metallisk zirkonium. Anvendes til fremstilling af aluminium magnesiumlegering, keramik og glas.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16923-95-8
Molekylær formel F6K2Zr
Molekylvægt (g/mol) 283.411
MDL nummer MFCD00042547
InChI nøgle BJZIJOLEWHWTJO-UHFFFAOYSA-H
Synonym potassium hexafluorozirconate, zirconium potassium fluoride, potassium fluorozirconate, f6zr.2k, dipotassium hexafluorozirconate, potassium hexafluorozirconate iv, dipotassium hexafluorozirconiumdiuide, dipotassium hexafluorozirconate iv
PubChem CID 56828182
IUPAC navn dikalium;hexafluorzirconium(2-)
SMIL F[Zr-2](F)(F)(F)(F)F.[K+].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium hexafluorozirconate
Mængde 500 g
FN nummer UN3288
Merck Index 14,7639
Opløselighedsinformation Slightly soluble in cold water, soluble in hot water
Formel vægt 283.41
Procent renhed 99%
Lugt Odorless
Tæthed 3.48 g/mL