Få mere at vide
Potassium hexafluorotitanate, 97%
Artikelnummer. p-7081097
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11414303
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10915.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 16919-27-0 | F6K2Ti
Kaliumhexafluortitanat anvendes som analytisk reagens, legeringsadditiv, flammehæmmer og flusmiddel til støbning. Det bruges også til fremstilling af titaniumsyre og aluminiumslegeringer indeholdende titanium. Det bruges også i metaloverfladebehandling og efterbehandling, rengøringsmidler og dental aftryksstøbning. Yderligere bruges det som en katalysator til polypropylensyntese. Ud over dette bruges det i udvinding-raffinering-bearbejdning af metaller, el-elektronikteknik, tekstilforarbejdning og i keramik-glasindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Kaliumhexafluortitanat anvendes som analytisk reagens, legeringsadditiv, flammehæmmer og flusmiddel til støbning. Det bruges også til fremstilling af titaniumsyre og aluminiumslegeringer indeholdende titanium. Det bruges også i metaloverfladebehandling og efterbehandling, rengøringsmidler og dental aftryksstøbning. Yderligere bruges det som en katalysator til polypropylensyntese. Ud over dette bruges det i udvinding-raffinering-bearbejdning af metaller, el-elektronikteknik, tekstilforarbejdning og i keramik-glasindustrien.
Opløselighed
Opløselig i varmt vand. Lidt opløseligt i koldt vand og uorganisk syre. Uopløseligt i ammoniak.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16919-27-0
Molekylær formel F6K2Ti
MDL nummer MFCD00011380
Tekniske data
Kogepunkt 235°C to 237°C
Kemisk navn eller materiale Potassium hexafluorotitanate
Mængde 100 g
Lineær formel K2TiF6
FN nummer UN3288
Opløselighedsinformation Soluble in hot water. Slightly soluble in cold water and inorganic acid. Insoluble in ammonia.
Formel vægt 240.07
Procent renhed 97%