Få mere at vide
Potassium hexafluorotitanate, 97%
Beskrivelse
Kaliumhexafluortitanat anvendes som analytisk reagens, legeringsadditiv, flammehæmmer og flusmiddel til støbning. Det bruges også til fremstilling af titaniumsyre og aluminiumslegeringer indeholdende titanium. Det bruges også i metaloverfladebehandling og efterbehandling, rengøringsmidler og dental aftryksstøbning. Yderligere bruges det som en katalysator til polypropylensyntese. Ud over dette bruges det i udvinding-raffinering-bearbejdning af metaller, el-elektronikteknik, tekstilforarbejdning og i keramik-glasindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Kaliumhexafluortitanat anvendes som analytisk reagens, legeringsadditiv, flammehæmmer og flusmiddel til støbning. Det bruges også til fremstilling af titaniumsyre og aluminiumslegeringer indeholdende titanium. Det bruges også i metaloverfladebehandling og efterbehandling, rengøringsmidler og dental aftryksstøbning. Yderligere bruges det som en katalysator til polypropylensyntese. Ud over dette bruges det i udvinding-raffinering-bearbejdning af metaller, el-elektronikteknik, tekstilforarbejdning og i keramik-glasindustrien.
Opløselighed
Opløselig i varmt vand. Lidt opløseligt i koldt vand og uorganisk syre. Uopløseligt i ammoniak.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 235°C to 237°C |
| Kemisk navn eller materiale | Potassium hexafluorotitanate |
| Mængde | 2500 g |
| Lineær formel | K2TiF6 |
| FN nummer | UN3288 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in hot water. Slightly soluble in cold water and inorganic acid. Insoluble in ammonia. |
| Formel vægt | 240.07 |
| Procent renhed | 97% |