Få mere at vide
Potassium hexafluorotitanate, 97%
Artikelnummer. 11414303
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11414303 100 g 100g
11424303 500 g 500g
11434303 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11414303 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10915.22
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 16919-27-0 | F6K2Ti
Kaliumhexafluortitanat anvendes som analytisk reagens, legeringsadditiv, flammehæmmer og flusmiddel til støbning. Det bruges også til fremstilling af titaniumsyre og aluminiumslegeringer indeholdende titanium. Det bruges også i metaloverfladebehandling og efterbehandling, rengøringsmidler og dental aftryksstøbning. Yderligere bruges det som en katalysator til polypropylensyntese. Ud over dette bruges det i udvinding-raffinering-bearbejdning af metaller, el-elektronikteknik, tekstilforarbejdning og i keramik-glasindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Kaliumhexafluortitanat anvendes som analytisk reagens, legeringsadditiv, flammehæmmer og flusmiddel til støbning. Det bruges også til fremstilling af titaniumsyre og aluminiumslegeringer indeholdende titanium. Det bruges også i metaloverfladebehandling og efterbehandling, rengøringsmidler og dental aftryksstøbning. Yderligere bruges det som en katalysator til polypropylensyntese. Ud over dette bruges det i udvinding-raffinering-bearbejdning af metaller, el-elektronikteknik, tekstilforarbejdning og i keramik-glasindustrien.
Opløselighed
Opløselig i varmt vand. Lidt opløseligt i koldt vand og uorganisk syre. Uopløseligt i ammoniak.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16919-27-0
Molekylær formel F6K2Ti
MDL nummer MFCD00011380
Tekniske data
Kogepunkt 235°C to 237°C
Kemisk navn eller materiale Potassium hexafluorotitanate
Mængde 100 g
Lineær formel K2TiF6
FN nummer UN3288
Opløselighedsinformation Soluble in hot water. Slightly soluble in cold water and inorganic acid. Insoluble in ammonia.
Formel vægt 240.07
Procent renhed 97%