Få mere at vide
Potassium hexafluorosilicate, 99.999% (metals basis)
Artikelnummer. 11455200
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11455200 10 g 10g
11465200 50 g 50g
11475200 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11455200 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044495.09
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 16871-90-2 | F6K2Si | 220.27 g/mol
Kaliumhexafluorsilikat bruges til fremstilling af porcelein. Det bruges også til konservering af træ. Det er involveret i fremstillingen af keramik, aluminium og magnesiumsmeltning. Derudover bruges det som mellemprodukt ved fremstilling af optisk glas.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16871-90-2
Molekylær formel F6K2Si
Molekylvægt (g/mol) 220.27
MDL nummer MFCD00040666
InChI nøgle UUHPPUWEDCVPCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium hexafluorosilicate, potassium fluosilicate, potassium silicofluoride, dipotassium hexafluorosilicate, silicate 2-, hexafluoro-, dipotassium, unii-2610w49xyd, dipotassium hexafluorosilicon 2-, dipotassium hexafluorosilicate 2-, sif6.2k, potassium hexafluorosilicate iv
PubChem CID 61851
IUPAC navn dikalium;hexafluorsilicium(2-)
SMIL [K+].[K+].F[Si--](F)(F)(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium hexafluorosilicate
Smeltepunkt (decomposition)
Farve Hvid
pH 3.4
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel K2SiF6
FN nummer UN2655
Merck Index 14,7638
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 220.28
Procent renhed 99.999%
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 2.27 g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium hexafluorosilicate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium silicofluoride