Få mere at vide
Kaliumhexafluorsilicat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11369369
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11369369 1 kg 1kg
11359369 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11369369 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 089023.A1
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 16871-90-2 | F6K2Si | 220.27 g/mol
Kaliumhexafluorsilikat bruges til fremstilling af porcelein. Det bruges også til konservering af træ. Det er involveret i fremstillingen af keramik, aluminium og magnesiumsmeltning. Derudover bruges det som mellemprodukt ved fremstilling af optisk glas.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16871-90-2
Molekylær formel F6K2Si
Molekylvægt (g/mol) 220.27
MDL nummer MFCD00040666
InChI nøgle UUHPPUWEDCVPCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium hexafluorosilicate, potassium fluosilicate, potassium silicofluoride, dipotassium hexafluorosilicate, silicate 2-, hexafluoro-, dipotassium, unii-2610w49xyd, dipotassium hexafluorosilicon 2-, dipotassium hexafluorosilicate 2-, sif6.2k, potassium hexafluorosilicate iv
PubChem CID 61851
IUPAC navn dikalium;hexafluorsilicium(2-)
SMIL [K+].[K+].F[Si--](F)(F)(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium hexafluorosilicate
Smeltepunkt (decomposition)
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 99%
Opløselighedsinformation Slightly soluble in cold water. Hydrolyzes in hot water. Insoluble in alcohol.
Formel vægt 220.28
Tæthed 2.27 g/cm3 at 20°C