Beskrivelse
- ≥95% for general laboratory use.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium hexafluorophosphate |
| Mængde | 25 g |
| Lineær formel | KPF6 |
| FN nummer | UN3260 |
| Formel vægt | 184.06g/mol |
| Procent renhed | ≥98% (gravimetric) |
| Tæthed | 2.75g/mL at 25°C |