Få mere at vide
Potassium hexafluorophosphate, 99% min
Beskrivelse
Kaliumhexafluorphosphat bruges til at fremstille 1-butyl-3-methylimidazoliumhexafluorphosphat og andre organiske hexafluorphosphatforbindelser såsom alkylaryliodoniumhexafluorphosphater og triarylsulfoniumhexafluorphosphater. Det bruges også i de kationiske polymerisationsreaktioner som fotoinitiatorer. Det involverer at producere katalysator til peptidkoblingsreaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium hexafluorophosphate |
| Smeltepunkt | 575°C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 500 g |
| Analyseprocentområde | 99% min. |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Formel vægt | 184.07 |
| Lugt | Odorless |
| Følsomhed | Hygroscopic |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Potassium hexafluorophosphate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H332-Farlig ved indånding.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Potassium hexafluorophosphate