Få mere at vide
Kaliumhexafluorphosphat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439992
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
Artikelnummer. 11439992
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12080.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 17084-13-8 | F6KP | 184.062 g/mol
Kaliumhexafluorphosphat bruges til at fremstille 1-butyl-3-methylimidazoliumhexafluorphosphat og andre organiske hexafluorphosphatforbindelser såsom alkylaryliodoniumhexafluorphosphater og triarylsulfoniumhexafluorphosphater. Det bruges også i de kationiske polymerisationsreaktioner som fotoinitiatorer. Det involverer at producere katalysator til peptidkoblingsreaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Kaliumhexafluorphosphat bruges til at fremstille 1-butyl-3-methylimidazoliumhexafluorphosphate og andre organiske hexafluorphosphatforbindelser såsom alkylaryliodoniumhexafluorphosphater og triarylsulfoniumhexafluorphosphater. Det bruges også i de kationiske polymerisationsreaktioner som fotoinitiatorer. Det involverer at producere katalysator til peptidkoblingsreaktioner.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke syrer og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17084-13-8
Molekylær formel F6KP
Molekylvægt (g/mol) 184.062
MDL nummer MFCD00011412
InChI nøgle YZDGRYDIGCWVND-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium hexafluorophosphate, potassium fluophosphate, potassium hexafluorophosphate v, unii-88w436pdi9, monopotassium hexafluorophosphate, potassium hexfluorophosphate, potassium hexafluorophosphate min, phosphate 1-, hexafluoro-, potassium, potassium fluorophosphate, kpf6
PubChem CID 23688904
IUPAC navn kalium;hexafluorphosphat
SMIL F[P-](F)(F)(F)(F)F.[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium hexafluorophosphate
Smeltepunkt 575°C
pH 3.0 to 7.0
Mængde 250 g
FN nummer UN3260
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 184.07
Procent renhed 98%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.55