Få mere at vide
Kaliumhexafluorphosphat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11429992
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11429992 50 g 50g
11439992 250 g 250g
11419992 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11429992 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12080.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 17084-13-8 | F6KP | 184.062 g/mol
Kaliumhexafluorphosphat bruges til at fremstille 1-butyl-3-methylimidazoliumhexafluorphosphat og andre organiske hexafluorphosphatforbindelser såsom alkylaryliodoniumhexafluorphosphater og triarylsulfoniumhexafluorphosphater. Det bruges også i de kationiske polymerisationsreaktioner som fotoinitiatorer. Det involverer at producere katalysator til peptidkoblingsreaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Kaliumhexafluorphosphat bruges til at fremstille 1-butyl-3-methylimidazoliumhexafluorphosphate og andre organiske hexafluorphosphatforbindelser såsom alkylaryliodoniumhexafluorphosphater og triarylsulfoniumhexafluorphosphater. Det bruges også i de kationiske polymerisationsreaktioner som fotoinitiatorer. Det involverer at producere katalysator til peptidkoblingsreaktioner.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke syrer og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17084-13-8
Molekylær formel F6KP
Molekylvægt (g/mol) 184.062
MDL nummer MFCD00011412
InChI nøgle YZDGRYDIGCWVND-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium hexafluorophosphate, potassium fluophosphate, potassium hexafluorophosphate v, unii-88w436pdi9, monopotassium hexafluorophosphate, potassium hexfluorophosphate, potassium hexafluorophosphate min, phosphate 1-, hexafluoro-, potassium, potassium fluorophosphate, kpf6
PubChem CID 23688904
IUPAC navn kalium;hexafluorphosphat
SMIL F[P-](F)(F)(F)(F)F.[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium hexafluorophosphate
Smeltepunkt 575°C
pH 3.0 to 7.0
Mængde 50 g
FN nummer UN3260
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 184.07
Procent renhed 98%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.55
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium hexafluorophosphate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium hexafluoro