Få mere at vide
Kaliumhexafluorphosphat, 95 % min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11377217
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11377217 250 g 250g
11387217 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11377217 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011531.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 17084-13-8 | F6KP | 184.062 g/mol
Kaliumhexafluorphosphat er et opløseligt neutralt salt, der bruges til syntese. Det er en kilde til hexafluorphosphat-anionen, en ikke-koordinerende anion, der giver lipofilicitet til dets salte.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17084-13-8
Molekylær formel F6KP
Molekylvægt (g/mol) 184.062
MDL nummer MFCD00011412
InChI nøgle YZDGRYDIGCWVND-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium hexafluorophosphate, potassium fluophosphate, potassium hexafluorophosphate v, unii-88w436pdi9, monopotassium hexafluorophosphate, potassium hexfluorophosphate, potassium hexafluorophosphate min, phosphate 1-, hexafluoro-, potassium, potassium fluorophosphate, kpf6
PubChem CID 23688904
IUPAC navn kalium;hexafluorphosphat
SMIL F[P-](F)(F)(F)(F)F.[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium hexafluorophosphate
Smeltepunkt 575°C
Farve Hvid
pH 3.0 to 7.0
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 250 g
FN nummer UN3260
Opløselighedsinformation Soluble in water (83.5mg/ml at 20°C).
Formel vægt 184.07
Procent renhed ≤95%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.55 g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium hexafluorophosphate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302+H312+H332-Farlig ved indånding, hudkontakt eller indånding
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.