missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Potassium Hexadecyl Hydrogenphosphate (~90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium Hexadecyl Hydrogenphosphate |
| CAS | 19035-79-1 |
| Molekylær formel | C16H34KO4P |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Emulsiphos, Potassium Cetyl Phosphate |
| InChI formel | InChI=1S/C16H35O4P.K/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20-21(17,18)19;/h2-16H2,1H3,(H2,17,18,19);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [K+].CCCCCCCCCCCCCCCCOP(=O)(O)[O-] |
| IUPAC navn | potassium;hexadecyl hydrogen phosphate |
| Molekylvægt (g/mol) | 360.51 |
| Formel vægt | 360.1832 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?