Få mere at vide
Potassium hexacyanoruthenate(II) hydrate, Ru 23.0% min
Artikelnummer. 11341958
Skift visning
Mængde:
0.2 g
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
0.2g
10g
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11341958 10 g 10g
11331958 0.2 g 0.2g
11321958 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11341958 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011876.09
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 339268-21-2 | C6K4N6Ru | 413.57 g/mol
Kaliumhexacyanoruthenat(II)-hydrat brugt i kemisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 339268-21-2
Molekylær formel C6K4N6Ru
Molekylvægt (g/mol) 413.57
MDL nummer MFCD00168064
InChI nøgle FULSJSKUKUZHLZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium hexacyanoruthenate ii hydrate, tetrapotassium hexacyanorutheniumtetrauide hydrate
PubChem CID 71311369
IUPAC navn tetrakalium;ruthenium(2+);hexacyanid;hydrat
SMIL [K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Ru++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium hexacyanoruthenate(II) hydrate
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 10 g
Lineær formel K4Ru(CN)6·xH2O
FN nummer UN1588
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 413.57 (Anhydrous)
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Ru 23.0% min.