Få mere at vide
Potassium Hexacyanoferrate(III), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium Hexacyanoferrate(III) |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/6CN.Fe.3K/c6*1-2;;;;/q6*-1;+3;3*+1 |
| Formel vægt | 328.8445 |