Få mere at vide
Potassium Hexacyanoferrate(III), Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterTekniske data
Tekniske data
| Farve | Orange to Red |
| pH | 6 |
| Fysisk form | Crystalline Solid |
| Mængde | 250 g |
| Formel vægt | 329.26g/mol |
| Emballage | Plastic powder jar |